Learn More
Corning™ Strip di provette per PCR da 8 pozzetti
In polipropilene a parete sottile, progettati per adattarsi a blocchi riscaldanti e ottimizzare il trasferimento del calore. Gli strip di provette Corning™ per piastre PCR a 8 pozzetti sono codificati con colori per una facile identificazione del campione.
Marca: Corning™ 6542
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.68039kg
Descrizione
Tube strips consist of eight 0.2 mL thin wall polypropylene tubes connected together. Dual connectors between adjacent tubes eliminate inadvertent breakage during sample handling. Tube strips are designed for precise fit in thermal cyclers to optimize heat transfer. Thermowell GOLD cap strips are sold separately from Thermowell GOLD tube strips. Original Thermowell tube strips and cap strips are packaged together. Tube strips are RNase-/DNase-free, and are autoclavable at 121°C.
Cat. No. 6547 has 60 of each color per bag; 1 bag of each color per case.
Cat. No. 3742 is designed for real-time PCR. Suitable for use with Thermowell GOLD 0.2 mL 1 x 8 PCR tube strips and 96-well microplates.
Specifica
Esente da RNasi, DNasi | |
0.2 ml | |
Polipropilene | |
Conico | |
Polipropilene | |
Strip |
Trasparente | |
Confezione da 60 | |
Blocchi riscaldanti per ottimizzare il trasferimento di calore | |
Non-sterile | |
Sì | |
Strip di 8 provette per PCR a parete sottile |