Learn More
Corning™ Strip di provette per PCR da 8 pozzetti
In polipropilene a parete sottile, progettati per adattarsi a blocchi riscaldanti e ottimizzare il trasferimento del calore. Gli strip di provette Corning™ per piastre PCR a 8 pozzetti sono codificati con colori per una facile identificazione del campione.
580.64€ - 597.24€
Specifica
Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 0.2 ml |
Quantità | Confezione da 60 |
Materiale chiusura | Polipropilene |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Blocchi riscaldanti per ottimizzare il trasferimento di calore |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10584211
|
Corning™
6547 |
Assortiti |
597.24€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10348421
|
Corning™
6542 |
Trasparente |
580.64€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 11-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Le strip sono composte da otto provette in polipropilene a pareti sottili da 0.2 ml
- I connettori doppi fra ciascuna provetta ne impediscono la rottura accidentale durante la manipolazione dei campioni
- Testate e certificate esenti da contaminazione DNasi e RNasi
- Non sterili
- Autoclavabili a 121°C
Order Info
Le strip di tappi sono confezionate insieme alle strisce di provette.
Specifica
Esente da RNasi, DNasi | |
Confezione da 60 | |
Blocchi riscaldanti per ottimizzare il trasferimento di calore | |
Non-sterile | |
Sì | |
Strip di 8 provette per PCR a parete sottile |
0.2 ml | |
Polipropilene | |
Conico | |
Polipropilene | |
Strip |