Learn More
Corning™ 96-Well Assay Blocks
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Sterili
Volume (sistema metrico) pozzetto:
500 μL
1000 μL
μ
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Fondo a V
Round, Conical Bottom (V-well)
circolare
No. of Wells:
96
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
- Flat, round, or V-shaped well bottom
- Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- Esente da RNasi/DNasi
- Disponibili sterili o non sterili
Certifications
Certificato esente da DNasi e RNasi
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Binding Type | Not Treated |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polipropilene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 500 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Vedi altri risultati |