Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-9045048 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Trasparente
N. per confezione:
1/Pk.
10, sfusi
20/Pk.
5/Pk.
N. per custodia:
100/Cs.
50 (5 confezioni)
50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 10695951
Marca: Corning™ 3596
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.32 cm2
Matrice 8 x 12
Binding Type TC-Treated
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 0.1 a 0.2 ml
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Total Volume (Metric) Well 0.36 ml
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Quantità 50/Cs.
Colore pozzetto Clear
Diametro (sistema metrico) pozzetto 0.64 cm