Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well, Cell Culture-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-9045050 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
Bag of 20; Cs. of 100
Individually wrapped, 50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 10360691
Marca: Corning™ 3799
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
  • Flat, round, or V-shaped well bottom
  • Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
  • Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • Esente da RNasi/DNasi
  • Disponibili sterili o non sterili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.32 cm2
Matrice 8 x 12
Imballaggio Individually wrapped, 50/Cs.
Binding Type TC-Treated
Colore Trasparente
Product Type Micropiastra per colture cellulari
Materiale Polistirene
Volume (sistema metrico) pozzetto 330 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 0.1 a 0.2 ml
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Total Volume (Metric) Well 0.33 ml
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
Da utilizzare con (applicazione) Attachment and growth of anchorage-dependent cells
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Quantità 50/Cs.
Colore pozzetto Clear
Diametro (sistema metrico) pozzetto 0.64 cm