Learn More
Corning™ Piastre per dosaggio generico Costar™ da 96 pozzetti
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Fondo piatto
circolare
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Order Info
I coperchi non sono disponibili. Fornito in confezioni da 25.
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | PVC |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 50 a 150 μl |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Forma pozzetto | Fondo piatto |
| Vedi altri risultati |