Learn More
Corning™ 96-Well Half-Area Plates
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Nero
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Specifica
Specifica
| Codice a barre | Alfanumerico |
| Formato | Half-Area |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 4 inner packs of 25 |
| Colore | Nero |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lettori di piastre |
| Materiale | Polistirene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 190 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Vedi altri risultati |