Learn More
Corning™ Piastre Half-Area Costar™ da 96 pozzetti
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
- Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
Specifica
Specifica
| Codice a barre | Alfanumerico |
| Formato | Half-Area |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Binding Type | Not Treated |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lettori di piastre |
| Materiale | Polistirene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 25 a 125 μl |
| Vedi altri risultati |