Learn More
Corning™ 96-Well Half-Area Plates
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Forma pozzetto:
Flat Bottom (F-well)
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
- Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
Specifica
Specifica
| Codice a barre | Alfanumerico |
| Formato | Half-Area |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.16 cm2 |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | Individually Wrapped |
| Binding Type | TC-Treated |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lettori di piastre |
| Materiale | Polistirene |
| Vedi altri risultati |