Learn More
Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom, Half-Area Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10610122 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10610122
Marca: Corning™ 3688
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Consente il risparmio di reagenti preziosi grazie alla riduzione della quantità di reagenti richiesta per pozzetto mantenendo al contempo la capacità di lettura nei lettori di micropiastre standard. Le micropiastre Half Area Corning™ a 96 pozzetti sono la soluzione economica per qualsiasi necessità relativa ai saggi diagnostici e sono disponibili in diversi colori e trattamenti.
  • Designed to reduce well-to-well cross-talk
  • White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
  • Black microplates have low background fluorescence and minimize light scattering.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Codice a barre Alfanumerico
    Formato Half-Area
    Coperchio With Lid
    Area di coltura 0.16 cm2
    Matrice 8 x 12
    Imballaggio 20/Pk., 100/Cs.
    Colore Bianco
    Product Type Half Area
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Lettori di piastre
    Materiale Polistirene
    No. of Wells 96
    Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 25 a 125 μl
    Sterilità Sterile
    Trattamento superficiale Coltura di tessuti
    Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
    Da utilizzare con (applicazione) Migliora i segnali luminescenti e dispone di bassa luminescenza e fluorescenza di sfondo
    N. per custodia 100/Cs.
    N. per confezione 20/Pk.
    Quantità 100/scatola
    Colore pozzetto White