Learn More
Corning™ Matracci per colture cellulari Costar™
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
:
Straight neck; 162cm2 culture area; Vent Cap; 720mL volume
Descrizione
- Stackable, polystyrene
- Cell culture surface treatment promotes cell attachment and growth
- Tested for sterility, toxicity, cell attachment, and growth promotion
- Optically clear surfaces provide distortion-free microscope viewing
- Printed lot number for product traceability
- Sterile and nonpyrogenic
Cap Types
- Phenolic-style screw caps for cultures requiring gas exchange
- Plug seal caps for airtight cultures
- Vent caps to minimize cell culture contamination with gas exchange
- Antitip skirt
- Molded graduations
- Frosted marking areas on both sides
- Support bar across the top
- Redesigned neck on 75cm2 flask features redesigned neck to aid media pouring, 1.4 in. (3.6cm) height for lower stacking height; vent cap has Costar™-style concentric circle
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 24.3 oz. |
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 720 ml |
| Materiale | Polistirene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per adesione cellulare ottimale |
| Include | Numeri di lotto per una facile tracciabilità |
| Stile collo | Dritti |
| Forma | Rettangolare |
| Rivestimento superficiale | Trattamento per colture di tessuti |
| Vedi altri risultati |