Learn More
Corning™ Matracci triangolari per colture cellulari Costar™
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore chiusura:
Arancione
Nero
Stile collo:
Ad angolo
Dritti
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 500
Description
- Medical-grade polystyrene is sterile and nonpyrogenic
- Tissue culture-treated to promote optimal cell attachment and growth
- Patented canted-neck design improves accessibility for cell monolayer and overall improved handling
- Graduated
- Frosted labeling surfaces
- Extra-wide neck openings for easier pipetting
- Printed lot number and catalog number on each flask
- Vented filter caps
- Maximize gas exchange while minimizing the possibility of contamination
- Hydrophobic 0.2 μm pore size membrane ensures consistent gas exchange without requiring the cap to be loosened
Specifications
Specifications
| Colore chiusura | Nero |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Materiale | Polistirene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per adesione e crescita cellulare ottimali |
| Stile collo | Dritti |
| N. per custodia | 100/Cs. |
| N. per confezione | 5/Pk. |
| Forma | Triangolare |
| Rivestimento superficiale | Trattamento per colture di tessuti |
| Graduated | Sì |
| Show More |