Learn More
Corning™ Dispositivi centrifughi Costar™: Spin-X™ LC
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.22μ m
0.45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- Spin-X centrifuge tube filters consist of a membrane-containing filter unit within a microcentrifuge tube.
- Uses: Removing bacteria, cells, and particles from liquids; HPLC sample preparation; DNA removal from agarose or acrylamide gels. Maximum RCF is 16,000 x g.
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | Nylon |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Spin-X LC |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 mL |