Learn More
Corning™ Piastre per coltura cellulare a fondo piatto Costar™
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Flat Bottom (F-well)
Fondo conico
circolare
Trattamento superficiale:
Non trattata
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Coperchio:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 48
pezzi 50
Description
- Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
- Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
Specifications
Specifications
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Binding Type | Not Treated |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polistirene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 75 a 200 μl |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Show More |