Learn More
Corning™ Piastre per coltura cellulare a fondo piatto Costar™
Realizzate in polistirene trasparente di grado medicale per garantire resistenza e visibilità. Le micropiastre Corning™ in polistirene trasparente da 96 pozzetti rappresentano una soluzione eccellente per saggi di colture cellulari e colorimetrici (in assorbanza). Utilizzare le micropiastre da 96 pozzetti per miniaturizzazione e automazione in laboratorio.
Marca: Corning™ 3897
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.21100kg
Descrizione
- Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
- Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Trasparente | |
96 | |
Non-sterile | |
Conical Bottom (V-well) | |
100/Cs. | |
4 x 25 |
Without Lid | |
Not Treated | |
Polistirene | |
Da 75 a 200 μl | |
Non-treated | |
Idrofobico in natura lega le biomolecole tramite interazioni passive. Per l'Immobilizzazione di molecole grandi, come gli anticorpi, che presentano ampie regioni idrofobiche | |
25/Pk. |