Learn More
Corning™ Pipette aspiranti monouso Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3207914 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
2 ml
5 ml
Tipo di imballaggio:
Bulk
In confezione singola di carta/plastica
Individual Clear Plastic Wrap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 10403962
Marca: Corning™ 4975
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene, per resistenza, chiarezza e lunga durata. Le pipette aspiranti monouso Corning™ Costar™ sono ideali per l'aspirazione asettica dei liquidi tramite aspirazione del vuoto.
  • Struttura in polistirene monopezzo
  • Sterile e certificato apirogeno
  • Senza graduazioni, senza tappo
  • Forma del puntale: rotonda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Aspirante
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 10.94 in.
Quantità 50/Bag, 1000/Case
Stile punta Profilo rotondo
Tipo di imballaggio Bulk
Volume (sistema imperiale) 0.033 once
Volume (sistema metrico) 1 ml
Lunghezza (sistema metrico) 27.8 cm
Monouso