Learn More
Corning™ Costar™ Snap Cap Microcentrifuge Tubes
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arcobaleno
Incolore
Natural
Capacità (sistema metrico):
0.65 ml
1.7 ml
2 ml
Imballaggio:
1000/Pk.
1000/confezione
500/confezione
5000/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
pezzi 5000
Descrizione
- Graduazioni esterne
- Superfici di scrittura congelate
- Supporta forze da 17,000 x g
- Fornito non sterile; autoclavabile
- Provette di colore naturale o arcobaleno (blu, verde, giallo, rosso e arancione)
Specifica
Specifica
| Cap Style | Tappo a pressione |
| Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
| Colore chiusura | Rainbow |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 1.7 ml |
| Colore | Arcobaleno |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per confezione | 100/Pk. |
| Imballaggio | 500/confezione |
| Vedi altri risultati |