Learn More
Corning™ Costar™ Netwell™ Carrier Kit, Non-Sterile
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10515531 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 8
Codice prodotto. 10515531
Marca: Corning™ 3521
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Allows simultaneous processing
  • These specially designed Netwell carriers and handles allow simultaneous processing of up to 12 Netwell inserts per carrier
  • Each carrier kit contains eight carriers and eight handles
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Tipo Carrier Kit
    Da utilizzare con (applicazione) Allows simultaneous processing of up to 6 samples per carrier
    Diametro (sistema metrico) esterno 24 mm
    N. per confezione 8/Pk.
    N. per custodia 8/Cs.