Learn More
Corning™ Costar™ Netwell™ Reagent Trays, Non-Sterile
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10357841 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 10357841
Marca: Corning™ 3519
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specially designed Netwell™ carriers with handles allow simultaneous processing of up to 12 samples per carrier
  • Specially designed Netwell carriers and handles allow simultaneous processing of up to 12 samples per carrier
  • Polystyrene reagent trays are available in white for colorimetric reaction contrast, or black for better visibility of tissue sections
  • Each carrier kit contains eight carriers and eight handles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Tray
N. per confezione 25/Pk.
N. per custodia 200/Cs.