Learn More
Corning™ Inserti per colture Snapwell™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10670692 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Policarbonato
Poliestere trasparente
Densità poro:
1 x 108 pores/cm2
4x10(6) pori/cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 24
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10670692
Marca: Corning™ 3801
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Con membrana con anello di supporto per l'uso con camere di diffusione o Ussing una volta definita la crescita a confluenza delle cellule. Gli inserti per colture Corning™ Snapwell™ vengono utilizzati principalmente per studi elettrofisiologici e sul trasporto.
The Snapwell insert is a modified Transwell culture insert that contains a 12 mm diameter tissue culture-treated membrane supported by a detachable ring. The inserts are primarily used for transport and electrophysiological studies. Once cells are grown to confluence, this ring-supported membrane can be placed into either vertical or horizontal diffusion or Ussing chambers.
Order Info
Gli inserti di coltura sterili sono confezionati in piastre cluster a 6 pozzetti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 6 inserti e piastra da 6 pozzetti
Area di coltura 1.12 cm2
Materiale Poliestere trasparente
Densità poro 4x10(6) pori/cm2
Dimensione del poro 0.4 μm
Tipo Inserti per colture
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
N. per confezione 6/Pk.
N. per custodia 24/Cs.