Learn More
Corning™ Inserti per colture Snapwell™
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Policarbonato
Poliestere trasparente
Densità poro:
1 x 108 pores/cm2
4x10(6) pori/cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
The Snapwell insert is a modified Transwell culture insert that contains a 12 mm diameter tissue culture-treated membrane supported by a detachable ring. The inserts are primarily used for transport and electrophysiological studies. Once cells are grown to confluence, this ring-supported membrane can be placed into either vertical or horizontal diffusion or Ussing chambers.
Order Info
Gli inserti di coltura sterili sono confezionati in piastre cluster a 6 pozzetti.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 6 inserti e piastra da 6 pozzetti |
| Area di coltura | 1.12 cm2 |
| Materiale | Policarbonato |
| Densità poro | 1 x 108 pores/cm2 |
| Dimensione del poro | 0.4 μm |
| Tipo | Inserti per colture |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| N. per confezione | 6/Pk. |
| N. per custodia | 24/Cs. |
| Sterilità | Sterile |