Learn More
Corning™ Costar™ Stripettor™ Pipet Filler/Dispenser Replacement Parts
Codice prodotto. 11323635 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Pipet Holder
Recharger/Adapter
Replacement Filter, 0.2μm
Replacement Filter, 0.45μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11323635
Marca: Corning™ 4094
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with Stripettor™ filler/dispenser
  • PTFE filter (pack of 5) is for the Stripettor™ Plus pipetting controller
  • Pore Size: 0.45 μm
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PTFE
Dimensione del poro 0.2 μm
Tipo Replacement Filter, 0.2μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Costar™ stripettor pipet filler/dispenser