Learn More
Corning™ Costar™ Thermowell™ Plate Sealing Mat
Codice prodotto. 10634891 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Silicone Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 10634891
Marca: Corning™ 6555
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with Thermowell P, M, and all Thermowell 96-well polypropylene plates.
  • For 96-well plates
  • Fits Thermowell P (Cat. No. 07-200-541), Thermowell M (Cat. Nos. 07-200-245 and -691) and all Thermowell 96-well polypropylene plates
  • Minimizes evaporation, condensation, and prevents cross-contamination
  • Eliminates need for oil overlays in thermal cyclers with heated lids
  • Reusable silicone rubber
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Silicone Rubber
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
No. of Wells 96
N. per custodia 25
N. per confezione 1
Product Type Sealing Mat
Plate Compatibility 96-well Polypropylene Plate