Learn More
Corning™ Cartuccia Costar™ Transtar™-96
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
:
Pipetter cartridge
Descrizione
Sistema per la manipolazione di liquidi portatile e autoclavabile per uso con piastre da 96 pozzetti. Una cartuccia monouso sterile da 96 puntali si carica nel sistema Transtar-96 consentendo l’aspirazione, il trasferimento e l’erogazione di liquidi oltre un intervallo di volume da 25 a 200μ l con incrementi di 5μ l.
- Tre configurazioni di serbatoio disponibili: aperto, a 8 canali o a 12canali
- La precisione è valutata al ±5% con tutti i livelli di volume
Specifica
Specifica
| Product Type | Cartuccia per pipettatore |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipettatore Transtar-96 |
| Quantità | 1/Cs. |