Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™-COL Collagen-Coated PTFE Membrane Insert
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-176731 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
3 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12 Well Plate
24 Well Plate
6 Well Plate
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 10042501
Marca: Corning™ 3495
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Transparent, collagen-treated microporous membranes promote cell attachment and spreading
Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
You can use cell culture inserts to:
  • Produce a cell culture environment that closely resembles an in vivo state
  • Allow polarized cells to carry out metabolic activities in a more natural manner because the cells feed both apically and basolaterally
  • Co-culture cells with or without cell-to-cell contact
  • Design a diversity of experiments using various pore sizes, membrane types, and coatings Transparent, Collagen-coated PTFE membrane
  • Promotes cell attachment and spreading
  • Equimolar mixture of Collagen type I and III
  • Individually packaged
  • Multiple well plates included in each case
  • Sterile
Order Info
Individually packed and supplied in package with tissue culture plates with lids; sterile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Area di coltura 0.33 cm2
Materiale PTFE
Volume (sistema metrico) pozzetto 0.6 mL
Dimensione del poro 0.4 μm
Tipo Membrane Insert
Da utilizzare con (apparecchiatura) 24 Well Plate
Diametro (sistema metrico) esterno 6.5 mm
N. per confezione 1/Pk.
N. per custodia 24/Cs.
Rivestimento superficiale Collagen
Sterilità Sterile
No. of Wells 24