Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ Inserts and Dishes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10630312 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Membrana di supporto:
0.4 μm
3.0 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 10630312
Marca: Corning™ 3419
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Applications include co-culture, drug transport, in vitro fertilization, and microbial pathogenesis studies.
Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
You can use cell culture inserts to:
  • Produce a cell culture environment that closely resembles an in vivo state
  • Allow polarized cells to carry out metabolic activities in a more natural manner because the cells feed both apically and basolaterally
  • Co-culture cells with or without cell-to-cell contact
  • Design a diversity of experiments using various pore sizes, membrane types, and coatings 10 μm thick translucent membrane
  • Pore sizes ranging from 0.4 μm to 8 μm diameters
  • Treated for optimal cell attachment
  • Supplied in multiple well plates
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterile
Order Info
Individually wrapped. Twelve inserts (with dishes) per case.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Round
Area di coltura 44 cm2
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Cell Culture Insert
Volume (sistema metrico) di lavorazione 9 mL
Membrana di supporto 0.4 μm
Diametro (sistema metrico) 75 mm