Learn More
Corning™ Supporti permeabili Costar™ Transwell™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10246481 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4μ m
3μ m
5 μm
8 μm
No. of Wells:
6
12
24
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.5 mm
12 mm
24.5 mm
Area di coltura:
0.33 cm2
1 cm2
4.7 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 10246481
Marca: Corning™ 3428
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il design autocentrante brevettato consente l'accesso indipendente a entrambe le membrane apicali e basolaterali del monostrato cellulare. Le piastre multipozzetto con inserti a membrana in policarbonato permeabile Corning™ Transwell™ rappresentano la soluzione ideale per lo studio di cellule dipendenti e indipendenti dall'adesione.
Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
You can use cell culture inserts to:
  • Produce a cell culture environment that closely resembles an in vivo state
  • Allow polarized cells to carry out metabolic activities in a more natural manner because the cells feed both apically and basolaterally
  • Co-culture cells with or without cell-to-cell contact
  • Design a diversity of experiments using various pore sizes, membrane types, and coatings 10 μm thick translucent membrane
  • Pore sizes ranging from 0.4 μm to 8 μm diameters
  • Treated for optimal cell attachment
  • Supplied in multiple well plates
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 6 Inserts
Area di coltura 4.7 cm2
Materiale Policarbonato
Volume (sistema metrico) pozzetto 2.6 mL
Dimensione del poro 8 μm
Tipo Inserti microporosi precaricati in piastre per colture di tessuti
Da utilizzare con (applicazione) Colture cellulari epiteliali ed endoteliali, trasporto, migrazione/invasione, co-colture e studi sui patogeni microbici
Diametro (sistema metrico) esterno 24.5 mm
N. per confezione 4 plates; 6 inserts/plate
Rivestimento superficiale TC-Treated
Colore Clear
Trattamento superficiale TC-Treated
Sterilità Sterile
No. of Wells 6