Learn More
Corning™ Supporti permeabili Costar™ Transwell™
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4μ m
3μ m
5 μm
8 μm
No. of Wells:
6
12
24
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.5 mm
12 mm
24.5 mm
Area di coltura:
0.33 cm2
1 cm2
4.7 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
You can use cell culture inserts to:
- Produce a cell culture environment that closely resembles an in vivo state
- Allow polarized cells to carry out metabolic activities in a more natural manner because the cells feed both apically and basolaterally
- Co-culture cells with or without cell-to-cell contact
- Design a diversity of experiments using various pore sizes, membrane types, and coatings 10 μm thick translucent membrane
- Pore sizes ranging from 0.4 μm to 8 μm diameters
- Treated for optimal cell attachment
- Supplied in multiple well plates
- Membrane must be stained for cell visibility
- Sterile
Specifica
Specifica
| Descrizione | 12 Inserts |
| Area di coltura | 1 cm2 |
| Materiale | Policarbonato |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 1.5 mL |
| Dimensione del poro | 3μ m |
| Tipo | Inserti microporosi precaricati in piastre per colture di tessuti |
| Da utilizzare con (applicazione) | Colture cellulari epiteliali ed endoteliali, trasporto, migrazione/invasione, co-colture e studi sui patogeni microbici |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| N. per confezione | 4 plates; 12 inserts/plate |
| Rivestimento superficiale | TC-Treated |
| Vedi altri risultati |