Learn More
Sperian™ Guanti in cotone/elastan
Click to view available options
Size:
6/8
8/10
Dimensione della confezione:
12 paia
pezzi 12
Descrizione
- Industrial cut, edged border
- Ambidextrous and thus more cost-effective
- Cotton interlock ensures the glove's mechanical performance while absorbing hand perspiration for added comfort
- Tight knit gives the glove perfect support and limits the penetration of dirt
- Ribbed at the wrist to ensure a good level of wrist comfort and eliminates the risk of it getting caught
Specifica
Specifica
| Classificazione | Classe 5 |
| Struttura | Jersey Knit |
| Hand | Ambidestri |
| Materiale | Cotone/elastan, Elasthane |
| Product Type | Guanti |
| Size | 6/8 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Operazioni di finitura nei settori meccanico, orologeria, gioielleria e fotografia. Manipolazioni che richiedano l'utilizzo di un guanto pulito privo di residui. |
| Quantità | Confezione da 12 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 19.5-21 cm |