Learn More
Sperian™ Guanti in cotone/elastan
Codice prodotto. p-8010162
Click to view available options
Size:
6/8
8/10
Dimensione della confezione:
12 paia
pezzi 12
Codice prodotto. 11861781
Marca: Sperian™ RU711_8
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For handlings requiring a clean glove without any plush. Sperian™ Honeywell™ Cotton/Elasthane White Gloves are excellent for finishing operations in mechanical, clock-making, jewelry and photography.
  • Industrial cut, edged border
  • Ambidextrous and thus more cost-effective
  • Cotton interlock ensures the glove's mechanical performance while absorbing hand perspiration for added comfort
  • Tight knit gives the glove perfect support and limits the penetration of dirt
  • Ribbed at the wrist to ensure a good level of wrist comfort and eliminates the risk of it getting caught
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione Classe 5
Struttura Jersey Knit
Hand Ambidestri
Materiale Cotone/elastan, Elasthane
Product Type Guanti
Size 8/10
Da utilizzare con (applicazione) Operazioni di finitura nei settori meccanico, orologeria, gioielleria e fotografia. Manipolazioni che richiedano l'utilizzo di un guanto pulito privo di residui.
Quantità Confezione da 12
Lunghezza (sistema metrico) 19.5-21 cm