Learn More
SNV Comines™ Camici da laboratorio in cotone
Click to view available options
Size:
42
44
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- White in color
- Collared with lapels
- 4 buttons
Specifica
Specifica
| Product Type | Camice da laboratorio Xavier |
| Size | 44 |
| Sesso | Women's |
| Materiale | 100% cotone |
| Colore | Bianco |
| Tipo di chiusura | Buttons |
| N. di tasche | 4 |
| Misura petto (sistema metrico) | 96 cm |
| Include | 2 tasche piatte, 1 taschino sul petto, 1 tasca interna, angolo di apertura |
| Struttura | 100% Cotton |