Learn More
Sartorius™ Cotton Linters FN 3 Chromatography Paper
Codice prodotto. 10400282 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
300 mm
580 mm
3460 mm
Larghezza (sistema metrico):
250 mm
570 mm
580 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10400282
Marca: Sartorius™ FT2503300580N
Solo null disponibili
Specifica
Formato Sheet
Grado FN 3
Materiale Cotton Linters
Larghezza (sistema metrico) 580 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Tecnica Chromatography