Learn More
Sartorius™ Cotton Linters FN 3 Chromatography Paper
200.00€ - 460.00€
Specifica
Tecnica | Chromatography |
---|---|
Formato | Sheet |
Grado | FN 3 |
Materiale | Cotton Linters |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10682602
|
Sartorius™
FT-2-503-250250N |
250 mm | 250 mm |
200.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10400282
|
Sartorius™
FT-2-503-300580N |
300 mm | 580 mm |
460.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10032351
|
Sartorius™
FT-2-503-580600N |
580 mm | 600 mm |
296.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10357691
|
Sartorius™
FT-2-503-460570N |
3460 mm | 570 mm |
216.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Chromatography | |
Sheet | |
FN 3 | |
Cotton Linters |