Learn More
Coumestrol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449288
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16449288
Marca: Medchem Express HYN2335
MedChemExpress Coumestrol, a phytoestrogen present in soybean products, exhibits activities against cancers, neurological disorders, and autoimmune diseases. It suppresses proliferation of ES2 cells with an IC50 of 50 μM.
Coumestrol, a phytoestrogen present in soybean products, exhibits activities against cancers, neurological disorders, and autoimmune diseases. It suppresses proliferation of ES2 cells with an IC50 of 50 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Coumestrol
CAS 479-13-0
Colore Light Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H8O5
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (93.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C2=C(OC3=CC(O)=CC=C32)C4=CC=C(O)C=C4O1
Molecular Weight (g/mol) 268.22
Peso formulazione 268.22
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.