Learn More
Fisherbrand™ Timer per conto alla rovescia
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di tempo:
10 ore
Altezza (sistema metrico):
25 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Timer with full number keyboard
- 76 x 63 x 25mm
- 10 hours
Specifica
Specifica
| Product Type | Timer per conto alla rovescia |
| Intervallo di tempo | 10 ore |
| Alarms | Allarme acustico |
| Display | Digitale |
| Dimensioni (L x P x A) | 76 x 63 x 25 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 63 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |