Learn More
Fisherbrand™ Timer per conto alla rovescia
Codice prodotto. 11865311 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
25 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Intervallo di tempo:
10 ore
Codice prodotto. 11865311
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo orologio per il conto alla rovescia è utile per diverse applicazioni di misurazione del tempo. I timer per conto alla rovescia Fisherbrand™ vengono forniti con un certificato Traceable per garantire la precisione.
  • Timer con tastiera con tutti i numeri
  • 76 x 63 x 25 mm 
  • 10 hours
Specifica
Product Type Timer per conto alla rovescia
Alarms Allarme acustico
Display Digitale
Dimensioni (L x P x A) l 60 x H 60 mm
Larghezza (sistema metrico) 64 mm
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Quantità 1 ciascuno