Learn More
Marienfeld Superior™ Contadore di cellule con doppio reticolo
Codice prodotto. p-7144733
Click to view available options
Include:
Due vetrini coprioggetto 20 x 26 mm e due morsetti
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15817045
Marca: Marienfeld Superior™ 0640211
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Marienfeld Superior™ contadore di cellule sono strumenti di misura de precisione per determinare il numero di particelle nei liquidi.
  • Strumenti di misura de precisione per determinare il numero di particelle nei liquidi
  • Prodotti da vetro ottico speciale
  • Con doppio reticolo
  • Con 2 vetrini coprioggetto 20x26 mm
  • Confezionati individualmente in scatole di plastica trasparente, 10 pezzi in un cartone
Specifica
Product Type Counting chamber, Dark line
Grid Type Burker
Descrizione Con marcatura CE (IVD)
Dimensioni cella 0.0025 mm2
Materiale Vetro ottico speciale
Quantità 1
Profondità (sistema metrico) 0.1 mm
Include Due vetrini coprioggetto 20 x 26 mm e due morsetti