Learn More
Masterflex™ Coupling standard quick disconnect Female Coupler w/Hose Barb
Click to view available options
Flessibile flangiato:
1/4 in. Tubing
1/8 in. tubing
3/8 in. Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size.
- Plug insert into the body to connect fitting—fitting halves lock into place immediately.
- To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Quick-Disconnect Hose Barb Fitting Body; Valved, 3/8 in. Tube ID, 1/4 in. Flow Size |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Overall Length (Metric) | 5.0038 cm |
| Flessibile flangiato | 3/8 in. Tubing |
| Metodo di sterilizzazione | Ethylene oxide (ETO) or gamma |
| Materiale (guarnizione) | EPR |
| Pressione massima | 100 psi |
| Livello di vuoto | 28 in. Hg (711 mm Hg) |
| Max. Operating Temperature (English) | 160°F |
| Vedi altri risultati |