Learn More
Karl Hecht™ Coprivetrini
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Highest hydrolytic resistance.
- Hydrolytic class: 1.
- Chemically resistant.
- Alkali emission: approximately 15 to 24μg Na2O/g glass.
- Suitable for fluorescent microscopy.
- For mercury illumination, please filter out mercury lines with wavelengths shorter than 313nm for best evaluation.
- Precisely cut, faultless.
Specifica
Specifica
| Product Type | Coperchi in vetro |
| Forma | Circolare |
| Materiale | Vetro |
| Spessore (sistema metrico) | Da 0.13 a 0.16 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Certifications | CE |
| Quantità | Confezione da 1000 |