Learn More
Hirschmann™ Coperchi in vetro
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 46 mm
24 x 48 mm
24 x 50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- 0.13-0.17 mm thickness
- Acc. to DIN 58 884, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
| Product Type | Coverslip |
| Spessore (sistema metrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Dimensioni (L x P) | 24 x 48 mm |
| Certifications | DIN 58 884, CE acc. IVD 98/79 EC |
| Quantità | 10 x 100/Pk. |