Learn More
Greiner Bio-One Cover Slips for ComboPlate™ Universal 24-well Crystallisation Microplates
Click to view available options
Materiale:
Borosilicate Glass
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- For use with ComboPlate Universal 24-well crystallisation microplate
- Siliconized
- Non-sterile
- Diameter: 18mm
- Thickness: 0.19 - 0.2mm
- For single use only
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. per custodia | 1000 |
| Product Type | Cover Slip |
| Spessore | 0.19 to 0.22 mm |
| Plate Compatibility | ComboPlate Universal 24-Well CrystalliZation Microplate |