Learn More
Epredia™ Cover Slips, Thickness 1.5, 18 x 24mm
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Thickness 1.5:
- 0.16 to 0.19mm
Excellent Glass Quality:
- Virtually colorless appearance
- Very low levels of inclusions, striae, bubbles, streaks, etc.
- High spectral transmission
- Excellent flatness
- Finely adapted refractive index suited for microscopes
Ordering Information:
- Packed 100 pieces in plastic boxes
- Packing unit 1000 pieces
- Other sizes and thicknesses available on request
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 18 mm |
| Spessore (sistema metrico) | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) |
| Dimensioni (L x P) | 18 x 24 mm |