Learn More
DuPont™ Tuta da lavoro
Codice prodotto. 15320541 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15320541 medio Pezzo
15310541 piccolo Pezzo
15330541 Large Pezzo
15360541 3 X-Large Pezzo
15350541 2 X-Large Pezzo
15340541 X-Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15320541 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D14886047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.85€
    5.40€ / pezzi 1
    Risparmia 1.45€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protezione barriera di tipo @@@5@@@ e @@@6@@@ pur rimanendo permeabili all'aria e al vapore umido. Le tute con cappuccio DuPont™ Tyvek™ @@@200@@@ Easysafe sono realizzate in un nuovo ed esclusivo non tessuto in polietilene ottimizzato, più morbido e con una struttura più aperta rispetto a Tyvek™ @@@500@@@ e @@@600@@@.
  • Robuste ma leggere
  • Volto, polsini, vita e caviglie con elastico
  • Trattamento antistatico all'esterno
  • Le cuciture esterne ribattute in giallo facilitano l'identificazione visiva e la differenziazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Size medio
Materiale Tessuto
Colore Bianco
Stile della caviglia Elastico
Stile collo Con cappuccio
Tipo di cappa 2 pezzi
Tipo di chiusura Zip
Tipo di giuntura Cucito
Classe di protezione Categoria III, tipo 5 e 6
Certificazione/Conformità (UE) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Misura petto (sistema metrico) Da 92 a 100 cm