Descrizione
- Robuste ma leggere
- Volto, polsini, vita e caviglie con elastico
- Trattamento antistatico all'esterno
- Le cuciture esterne ribattute in giallo facilitano l'identificazione visiva e la differenziazione
Specifica
Specifica
| Product Type | Tuta con cappuccio |
| Size | 2 X-Large |
| Materiale | Tessuto |
| Colore | Bianco |
| Stile della caviglia | Elastico |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Tipo di cappa | 2 pezzi |
| Tipo di chiusura | Zip |
| Tipo di giuntura | Cucito |
| Classe di protezione | Categoria III, tipo 5 e 6 |
| Vedi altri risultati |