Learn More
Cole-Parmer™ Covered Container
Codice prodotto. 11717984 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
750 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11717984
Marca: Cole-Parmer™ 0725100
Store a variety of samples in these covered containers. Cole-Parmer™ Covered Containers are made from highly non-corrosive stainless steel with a smooth finish for easy cleaning. Keep dirt and other contaminants out with included lid.
  • Non-corrosive stainless steel container with lid
  • Withstand temperatures to 182°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) 750 mL
Capacità (sistema imperiale) 25 oz.
Diametro (sistema imperiale) 4 in.
Da utilizzare con (applicazione) General Lab Storage
Include Cover
Altezza (sistema metrico) con chiusura 14cm
Materiale Stainless Steel
Temperatura max (sistema metrico) 182°C
Peso (sistema metrico) 0.8 kg
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 13.9 cm
Product Type Metal Container
Altezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Materiale chiusura Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) 10.5 cm
Tipo di chiusura Cover