missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Coverslips for Linbro Crystallisation Microplates

Codice prodotto. 10368863
Click to view available options
Materiale:
Borosilicate Glass
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10368863

Marca: Greiner Bio-One 503870

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For use with Greiner Bio-One Linbro Crystallisation Microplate. Greiner Bio-One cover slip is round, surface treated and resistant to chemicals.

  • For use with Linbro crystallisation microplate
  • Siliconized
  • Non-sterile
  • Diameter: 22mm
  • Thickness: 0.19 - 0.2 mm
  • For single use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Colore Clear
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 1000
Product Type Cover Slip
Spessore 0.19 to 0.22 mm
Plate Compatibility Linbro Crystallization Microplate
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato