Learn More
Tocris Bioscience™ CP 775146
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18055532
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 18055532
Marca: Tocris Bioscience™ 4190/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selective, high affinity PPARα agonist
Selective, high affinity PPARα agonist (Ki values are 24.5 nM for PPARα and >10 μM for PPARβ and PPARγ in vitro). Exhibits hypolipidemic activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 702680-17-9
Formula molecolare C26H33NO4
Molecular Weight (g/mol) 423.553
InChI Key OISHBINQIFNIPV-JOCHJYFZSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-3-3s-1-2-4-1-methylethyl phenyl acetyl-3-piperidinyl phenoxy-propanoic acid, 2-3-3s-1-2-4-isopropylphenyl acetyl piperidin-3-yl phenoxy-2-methylpropanoic acid, 2-methyl-2-3-3s-1-4-propan-2-yl phenyl acetyl piperidin-3-yl phenoxy propanoic acid, s-2-3-1-2-4-isopropylphenyl acetyl piperidin-3-yl phenoxy-2-methylpropanoic acid, d01kpn, 3r,4r-1-cyanoacetyl-4-methyl-n-methyl-n-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-yl-3-piperidinamine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 3r,4r-4-methyl-3-methyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ylamino-, a-oxo-1-piperidinepropanenitrile, 2-methyl-2-3-3s-1-2-4-propan-2-ylphenyl acetyl piperidin-3-yl phenoxy propanoic acid
PubChem CID 10410059
IUPAC Name 2-methyl-2-[3-[(3S)-1-[2-(4-propan-2-ylphenyl)acetyl]piperidin-3-yl]phenoxy]propanoic acid
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CC(=O)N2CCCC(C2)C3=CC(=CC=C3)OC(C)(C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico CP 775146
Quantità 10 mg
Peso formulazione 423.54
Percent Purity >99%