Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Barbed Metal Quick Disconnect Straight-through Female Threaded Adapter Insert
Codice prodotto. 15487203
Click to view available options
Materiale:
Brass
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15487203
Marca: Cole-Parmer™ 3140357
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for use with gases or liquids
  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Specifica
Tipo Quick-Disconnect Coupling Insert, Straight-Through, 1/4 in. NPT (F) Thread
Dimensioni filo 1/4 in.
Descrizione Quick-Disconnect x NPT(F)
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 3.175 cm
Materiale Brass
Pressione 250 psi