Learn More
Cole Parmer CPC (Colder) Quick-Disconnect Hose Barb Body
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size. Acetal
Plug insert into body to connect fitting—fitting halves lock into place immediately. To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1/4 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1/4 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1/4 in. |
| Overall Length (Metric) | 4.95 cm |
| Quantità confezione | 1 |
| Dimensioni dei tubi | 1/4 in. |
| Colore | White |
| Product Type | Quick Disconnect Hose Barb Body |