Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick Disconnect Compression Valved Inserts
Descrizione
- Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
- Withstands vacuum to 250psi.
- Temperature range: -40 to +180°F.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Quick-Disconnect x Compression Connection |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Brass |
| Overall Length (Metric) | 3.69 cm |
| Min. Operating Temperature (English) | -40°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Dimensioni dei tubi | 1/4 in. |
| Porta di uscita | 1/8 in. |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Pressione massima | 250 psi |
| Vedi altri risultati |